445193
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
mp
111-114 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O2/c9-7(10,11)5-3-1-2-4-6(5)8(12)13/h1-4,12-13H
Clave InChI
JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid can be used as a reactant:
- In Suzuki-coupling reactions to prepare 2-trifluoromethyl aryl or heteroaryl derivatives.
- To synthesize 4-(2-trifluoromethyl)phenylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine as a potential antagonist of corticotropin-releasing hormone.
- To prepare 2-nitro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid by nitration reaction.
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Studies of palladium-catalyzed coupling reactions for preparation of hindered 3-arylpyrroles relevant to (-)-rhazinilam and its analogues
Ghosez L, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1827-1839 (2001)
Efficient synthetic approach to heterocycles possessing the 3, 3-disubstituted-2, 3-dihydrobenzofuran skeleton via diverse palladium-catalyzed tandem reactions
Szlosek-Pinaud M, et al.
Tetrahedron, 63(16), 3340-3349 (2007)
Functionalization of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine by palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Tumkevicius, S and Dodonova, J
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(2), 258-279 (2012)