Merck
445037
Sigma-Aldrich
O-Ethyl methylphosphonothioate
90%
Sinónimos:
EMPSH, EMPTA
About This Item
Fórmula lineal:
CH3P(S)(OH)OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
Clave InChI
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)