44478
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
Sinónimos:
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (GC/CH)
form
solid
mp
69-72 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c