444693
Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(CO2C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
294.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
134-139 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H18O6/c1-4-19-13(16)10-7-11(14(17)20-5-2)9-12(8-10)15(18)21-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Molecular versus crystal symmetry in tri-substituted triazine, benzene and isocyanurate derivatives.
Samantha Y Chong et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 62(Pt 5), 864-874 (2006-09-20)
The crystal structures of triethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate (I), triethyl-1,3,5-benzenetricarboxylate (II) and tris-2-hydroxyethyl isocyanurate (III) have been determined from conventional laboratory X-ray powder diffraction data using the differential evolution structure solution technique. The determination of these structures presented an unexpectedly wide variation in
Synthesis of Macrocyclic [n. n. n](1, 3, 5) Cyclophane Polylactones.
Kanishi M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54(12), 3828-3831 (1981)