444537
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
mp
124-128 °C (lit.)
functional group
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?