Merck
444103
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dysprosium perchlorate (Dy(ClO4 )3 ), Dysprosium triperchlorate
About This Item
Fórmula lineal:
Dy(ClO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
460.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: dysprosium
concentración
40 wt. % in H2O
densidad
1.476 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Dy+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Dy/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)