443883
Lanthanum(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
La(ClO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
437.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Productos recomendados
presión de vapor
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
concentración
40 wt. % in H2O
densidad
1.479 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O.[La+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Wolfram W Rudolph et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(1), 295-305 (2014-11-08)
Raman spectra of aqueous lanthanum perchlorate, triflate (trifluorosulfonate), chloride and nitrate solutions were measured over a broad concentration (0.121-3.050 mol L(-1)) range at room temperature (23 °C). A very weak mode at 343 cm(-1) with a full width at half