Merck
442941
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
98%
Sinónimos:
3-p-Toluoylpropionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COCH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
127-130 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11(13)14/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid is an organic building block. It is a commercial corrosion inhibitor.[1]
Aplicación
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid (3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid) may be used for the synthesis of polymetallic iron(III) complexes.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Frey et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(8), 1407-1415 (2000-06-07)
Two polymetallic iron(III) complexes 1 and 2 have been synthesised from the known corrosion inhibitor 3-(4-methylbenzoyl)-propionic acid HL1 and their crystal structures determined. Coordination geometries extracted from these structures have been used as the basis for molecular modelling onto idealised
Glen B Deacon et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23)(23), 2820-2821 (2002-12-14)
The syntheses and structures of the novel Ce-Fe bimetallic complexes [[Fe(sal)2(bpy)]2Ce(NO3)(H2O)3].EtOH and [[Fe(sal)2(bpy)]4Ce2(H2O)11][salH]2.EtOH.3H2O (salH2 = salicylic acid) suggest Fe(3+)-sal2- units and Ce-OC(R)O-Fe bridging contribute to the formation of corrosion inhibitive layers on steel surfaces exposed to [Ce(salH)3(H2O)].