Merck
442348
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated
average Mn ~2,300 by GPC
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~2,300 by GPC
composición
acid groups converted to ester, 50%
número de ácido
95‑120 mg KOH/g
temperatura de transición
Tg 66 °C
solubilidad
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
Descripción general
~4:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Aplicación
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated (PSMA) may be used in the preparation of inorganic-polymeric nanoparticles (Ag-PSMA) which can be converted to Au based Janus nanoparticles.[1]
Características y beneficios
Low solution viscosity and high functionality.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eccentric inorganic-polymeric nanoparticles formation by thermal induced cross-linked esterification and conversion of eccentricity to raspberry-like Janus.
Li W P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(16), 1609-1611 (2013)