Merck
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%
Sinónimos:
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
110.54
Beilstein/REAXYS Number:
2202928
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
vapor pressure
0.04 mmHg ( 25 °C)
assay
97%
optical activity
[α]20/D −0.9°, neat
optical purity
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Application
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)