Merck
440019
Sigma-Aldrich
4,4′-Oxybis(phenyl isocyanate)
96%
About This Item
Fórmula lineal:
O(C6H4NCO)2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
196 °C/5 mmHg (lit.)
mp
64-68 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H
Clave InChI
KDLIYVDINLSKGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of novel chiral tetra-(hydrazinecarboxamide) cyclophane macrocycles.
Nour HF, et al.
Tetrahedron Letters, 54(32), 4139-4142 (2013)