Merck
439940
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.563 (lit.)
bp
155 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-34 °C (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
JASTZOAHAWBRLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)