Merck
439827
Sigma-Aldrich
Diethyl (2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)phosphonate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
59-63 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)