439800
Cadmium chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.3 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
568 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
cadena SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- synthesis of cadmium selenide which can further be used in semiconductors(1)
- synthesis of americium trichloride for potential usage in nuclear engineering(2)
- a catalyst in the preparation of 5-substituted 1H-tetrazoles which can be utilized in pharmaceuticals, medicine, and agriculture(3)
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?