Merck
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C(CH3)=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
154.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
158-163 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
densidad
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
Clave InChI
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
Aplicación
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)