Merck
439487
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3,7,7,8,8,9,9,9-Tetradecafluoro-4,6-nonanedione
97%
Sinónimos:
5H,5H-Perdecafluoro-4,6-nonandione
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 3,010.00
MXP 3,010.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 3,010.00
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3CF2CF2CO)2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
408.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 3,010.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.323 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
densidad
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H2F14O2/c10-4(11,6(14,15)8(18,19)20)2(24)1-3(25)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H2
Clave InChI
NICYPDXBQUERJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Coordination Chemistry, 38, 319-319 (1996)
In situ quadrupole mass spectroscopy studies of water and solvent coordination to copper (II) ?-diketonate precursors: implications for the chemical vapor deposition of copper.
Zheng B, et al.
Materials Chemistry and Physics, 41(3), 173-181 (1995)
Synthesis, characterization and crystal structure of a new thermally stable and volatile precursor [bis (1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9-tetradecafluorononane-4, 6-dionato) 2-tetraglyme] barium (II) for MOCVD application.
Malandrino G, et al.
Journal of Materials Chemistry, 4(7), 1061-1066 (1994)
Advanced Materials for Optics and Electronics, 1, 81-81 (1992)