Merck
439304
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BCl2F5N
Número de CAS:
Peso molecular:
253.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
technical grade
assay
85%
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)