Merck
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
119.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
189-191 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
Clave InChI
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)