Merck
438812
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
249.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
95-96 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cccn1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)12-8-5-9-13(12)17(15,16)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3
InChI key
HJDMXZKPGSYRAE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)