Merck
438650
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-methylchromone
97%
Sinónimos:
6,8-Dichloro-3-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
141-144 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)