437352
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
95%
Sinónimos:
1-(Piperidin-4-yl)pyrrolidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
53-56 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCN(C1)C2CCNCC2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(2″-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(3″-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(2″,4″-dimethoxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(3″,4″-dihydroxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
Small molecule ligands of methyl-lysine binding proteins
Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
Selective Polo-like kinase 1 inhibitors
Molecules with effects on plasma glucose levels
Vasopressin1b receptor antagonists
IKKβ inhibitors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?