Merck
436461
Sigma-Aldrich
Trimethyl cis,cis-1,3,5-tripropyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36O6
Número de CAS:
Peso molecular:
384.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)