Merck
436208
Sigma-Aldrich
Vinyl stearate
contains 20 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Sinónimos:
Vinyl octadecanoate, Vinyl stearate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16CO2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
solid
contiene
20 ppm MEHQ as inhibitor
bp
385 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
densidad
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h4H,2-3,5-19H2,1H3
Clave InChI
AFSIMBWBBOJPJG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show