Merck
435996
Sigma-Aldrich
Tin(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula lineal:
Sn(BF4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
292.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in H2O
densidad
1.67 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Aplicación
Employed in metal plating.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)