Merck
435899
Sigma-Aldrich
Thallium(I) selenide
pieces, 2-6 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Tl2Se
Número de CAS:
Peso molecular:
487.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
pieces
tamaño de partícula
2-6 mm
cadena SMILES
[Tl][Se][Tl]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)