435600
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2N(CH2C6H5)NO
Número de CAS:
Peso molecular:
290.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
87-90 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cc2ccccc2)N=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)