Merck
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Sinónimos:
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
271.35
Beilstein/REAXYS Number:
2052397
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)