Merck
433365
Sigma-Aldrich
Strontium sulfate
99%
Sinónimos:
Celestite
About This Item
Fórmula lineal:
SrSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
183.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
1606 °C (lit.)
solubilidad
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
densidad
3.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sr++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alen V Gusa et al.
Environmental science & technology, 53(1), 373-382 (2018-12-12)
One of the major environmental concerns with the recovery of unconventional gas resource from Marcellus Shale is the presence of naturally occurring radioactive material (NORM) in produced water. Ra-226 is the major component of NORM with a half-life of 1600