Merck
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
Sinónimos:
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
446.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
43-45 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
InChI key
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)