432512
Lithium hypochlorite
About This Item
Productos recomendados
composition
available chlorine, >70%
SMILES string
[Li+].[O-]Cl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)