Documentos clave
431842
Sigma-Aldrich
Samarium(II) bromide
99.95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Br2Sm
Número de CAS:
Peso molecular:
310.17
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99.95%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)