43160
(S)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
About This Item
assay
≥97.0% (31P-NMR)
optical activity
[α]20/D +29.5±3°, c = 1% in chloroform
mp
89-93 °C
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m1/s1
InChI key
OKUTYUNUKKPYJS-RUZDIDTESA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)