Merck
43119
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO
Número de CAS:
Peso molecular:
267.37
Beilstein:
4749387
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
66-72 °C
cadena SMILES
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Clave InChI
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Ligand employed in the enantioselective addition of dialkylzincs to carbonyls
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)