Merck
431052
Sigma-Aldrich
Potassium metavanadate
98%
Sinónimos:
Potassium vanadate(V), Potassium vanadium trioxide
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 2,446.00
MXP 2,446.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 2,446.00
About This Item
Fórmula lineal:
KVO3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 2,446.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
520 °C (lit.)
densidad
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
Clave InChI
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)