429503
1,1,1,5,5,6,6,6-Octafluoro-2,4-hexanedione
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3269 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
densidad
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F8O2/c7-4(8,6(12,13)14)2(15)1-3(16)5(9,10)11/h1H2
Clave InChI
MGKBKOFWQWACLM-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)