Merck
429376
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Dysprosium tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
DyBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
402.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
grade
anhydrous
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: dysprosium
SMILES string
Br[Dy](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Inchi Key
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)