Merck
429341
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
About This Item
Fórmula lineal:
GaI3
Número de CAS:
Peso molecular:
450.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gallium
mp
345 °C (subl.) (lit.)
densidad
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)