Merck
429244
Sigma-Aldrich
Nylon 6/66
pellets
Sinónimos:
Poly(hexamethylene adipamide-co-caprolactam)
About This Item
Fórmula lineal:
(C18H37N3O5)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
resistencia a la abrasión
5 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Formulario
pellets
contiene
heat stabilizer, nucleating agent and lubricant
dureza
100 (Rockwell R, ASTM D 785, 50% RH)
122 (Rockwell R, ASTM D 785, DAM)
mp
250-260 °C (lit.)
temperatura de transición
Tm 250 °C (ASTM D 2117)
solubilidad
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCCCCN.O=C1CCCCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H16N2.C6H11NO.C6H10O4/c7-5-3-1-2-4-6-8;8-6-4-2-1-3-5-7-6;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-8H2;1-5H2,(H,7,8);1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
TZYHIGCKINZLPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
General purpose thermoplastic polyamide.
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Características y beneficios
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)