Merck
428574
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromocuprate(II) solution
Sinónimos:
di-Lithium tetrabromocuprate(II)
About This Item
Fórmula lineal:
Li2CuBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
397.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
bp
65-67 °C
density
0.911 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Li+].Br[Cu--](Br)(Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)