427365
2-Biphenylyl isocyanate
98%
About This Item
assay
98%
refractive index
n20/D 1.606 (lit.)
bp
92-94 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI key
IHHUGFJSEJSCGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?