Merck
427101
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
NdI3
Número de CAS:
Peso molecular:
524.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
grade
anhydrous
assay
99.9%
form
beads
particle size
−10 mesh
SMILES string
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)