Merck
425524
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethylsulfonyloxy)-1-cyclopentene-1-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11F3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
288.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
74 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)