425141
4-tert-Butyl-o-xylene
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200-210 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-7-11(8-10(9)2)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
InChI key
QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?