Merck
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
Sinónimos:
Boc-glycine tert-butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
5002580
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
66-68 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
Clave InChI
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)