Merck
423289
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrophenol
98%
Sinónimos:
5-Nitro-o-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)