Merck
422401
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Cyclopentadien-1-ylidene)-1,3-dithiolane
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
C1CSC(\S1)=C2/C=CC=C2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)