Merck
422215
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
180.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
163-165 °C (lit.)
densidad
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-11-4/h1-3H
Clave InChI
CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Trifluoroacetyl)thiophene is a heterocyclic trifluoromethyl ketone. Its asymmetric reduction to alcohols with moderate enantioselectivities catalyzed by Arabidopsis thaliana seedlings has been reported.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Arabidopsis thaliana: a novel biocatalyst for asymmetric reductions.
Plant Biotechnology, 28(1), 77-82 (2011)