421960
Bis(hexamethylene)triamine
high purity
Sinónimos:
6,6′-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
Clave InChI
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?