Merck
421472
Sigma-Aldrich
Zonyl® UR fluorosurfactant
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mp
70-80 °C (lit.)
densidad
1.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Información legal
DuPont Product
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)