Merck
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
(3R-cis)-Tetrahydro-3-(trichloromethyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, L-Proline - chloral condensation product
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8Cl3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (AT)
actividad óptica
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
mp
108-112 °C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Clave InChI
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Aplicación
Valuable precursor to enantiomerically pure C- and N-protected α-alkyl prolines.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Wang, H.; Germanas, J. P.
Synlett, 33-36 (1999)